T70408
3,4,5-Trimethoxy-zimtsäure
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
125-127 °C (lit.)
SMILES String
COc1cc(\C=C\C(O)=O)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C12H14O5/c1-15-9-6-8(4-5-11(13)14)7-10(16-2)12(9)17-3/h4-7H,1-3H3,(H,13,14)/b5-4+
InChIKey
YTFVRYKNXDADBI-SNAWJCMRSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable