Merck
T40703
Sigma-Aldrich
o-Tolylisocyanat
≥99%
Synonym(e):
2-Methylphenyl-isocyanat
Größe auswählen
10 G
94,70 €
94,70 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
94,70 €
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H4NCO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
133.15
Beilstein:
507985
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
94,70 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.535 (lit.)
bp
185 °C (lit.)
Dichte
1.074 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C8H7NO/c1-7-4-2-3-5-8(7)9-6-10/h2-5H,1H3
InChIKey
VAYMIYBJLRRIFR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Lili Zhang et al.
Journal of chromatography. A, 1623, 461174-461174 (2020-06-09)
A new class of chitosan derivatives with an isopropylthiourea at the 2-position and various carbamates at the 3,6-positions of the glucosamine skeleton was synthesized by the selective thiocarbamoylation of the 2-amino group. The chiral stationary phases (CSPs) were then prepared