Merck
T38105
Sigma-Aldrich
p-Tolylessigsäure
ReagentPlus®, 99%
Synonym(e):
4-Methyl-phenylessigsäure
Größe auswählen
25 G
248,00 €
248,00 €
Versandbereit am15. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
248,00 €
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H4CH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.17
Beilstein:
2043528
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
248,00 €
Versandbereit am15. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99%
bp
265-267 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
88-92 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(CC(O)=O)cc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-7-2-4-8(5-3-7)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
InChIKey
GXXXUZIRGXYDFP-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)