Merck
T12807
Sigma-Aldrich
2(3)-(Tetrahydrofurfuryloxy)-tetrahydropyran
98%
Synonym(e):
‘T-Solvent’
Größe auswählen
100 G
104,00 €
104,00 €
Versandbereit am16. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
104,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H18O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.25
Beilstein:
109779
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
104,00 €
Versandbereit am16. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.461 (lit.)
Dichte
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C1CCC(OC1)OCC2CCCO2.C3COCC(C3)OCC4CCCO4
InChI
1S/2C10H18O3/c1-3-9(7-11-5-1)13-8-10-4-2-6-12-10;1-2-6-12-10(5-1)13-8-9-4-3-7-11-9/h2*9-10H,1-8H2
InChIKey
OMNURHQDSBSXKB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
208.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
98 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)