Merck
SYNV105045
Synthware vacuum trap
body O.D. 50 mm, L 250 mm , below joint
Synonym(e):
Synthware V105045
Größe auswählen
1 EA
145,00 €
145,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
145,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
40161501
NACRES:
NB.51
145,00 €
Check Cart for Availability
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware V105045
Länge
250 mm , below joint
Grundkörper AD
50 mm
Allgemeine Beschreibung
With joints for easy removal of condensate. Body length is measured below the joint. Connections at center tube is 10 mm O.D. while side tube hose connection is 13 mm.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)