Merck
SYNS531922
Synthware PTFE stopper with extraction nut
joint: ST/NS 19/22
Größe auswählen
1 EA
26,90 €
26,90 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
26,90 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41122500
NACRES:
NB.51
26,90 €
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS19/22
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware S531922
Allgemeine Beschreibung
PTFE stopper has a Nylon extraction nut permitting easy removal of the stopper from the glass outer joint.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)