Merck
SYNF904200G
Synthware pear-shaped Schlenk flask with stopcock
capacity 200 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
Synthware F904200G, modified Schlenk reaction flask
Größe auswählen
1 EA
100,00 €
100,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
100,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.51
100,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F904200G
Kapazität
200 mL
Allgemeine Beschreibung
A suffix of G indicates a glass stopcock, H indicates a high-vacuum valve, no letter suffix indicates a PTFE Stopcock.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)