Merck
SYNF780125
Synthware Squibb separatory funnel with glass stopcock
125 mL, stopper size #22
Synonym(e):
Synthware F780125, glass separatory funnel
Größe auswählen
1 EA
79,30 €
79,30 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
79,30 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.51
79,30 €
Check Cart for Availability
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F780125
Kapazität
125 mL
125 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Supplied complete with a flask length glass stopper of the listed size.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)