Merck
SYNF661425
Synthware Erlenmeyer flask
capacity 25 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonym(e):
Synthware F661425, glass conical flask
Größe auswählen
1 EA
19,47 €
19,47 €
Listenpreis20,50 €Sparen Sie 5%
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
19,47 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.51
19,47 €
Listenpreis20,50 €Sparen Sie 5%
Check Cart for Availability
Materialien
flat bottom
glass flask
Verbindung
joint neck14/20
joint: ST/NS14/20
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
without cap
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F661425
Kapazität
25 mL
Allgemeine Beschreibung
With joint. Stopper is not supplied. All sizes including 1L flasks are hand-blown from tubing to ensure heavy and uniform wall.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)