Merck
SYNF531250
Synthware single neck reaction flask with glass stopcock
capacity 250 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonym(e):
Synthware F531250, Schlenk flask
Größe auswählen
1 EA
108,00 €
108,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
108,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.51
108,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck (with glass stopcock)
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F531250
Kapazität
250 mL
Allgemeine Beschreibung
With 2 mm glass stopcock. With spring retention device for smooth turning purpose.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)