Merck
SYNF42441L
Synthware three neck round bottom flask with bottom outlet
1000 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
Synthware F42441L, 3-neck round flask
Größe auswählen
1 EA
253,00 €
253,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
253,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.51
253,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass flask
round bottom
three-neck (angled side necks; with bottom outlet)
Verbindung
center joint: ST/NS24/40
side joint: ST/NS24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F42441L
Kapazität
1,000 mL
1000 mL
1000 mL
Allgemeine Beschreibung
Lower outlet is a 4 mm straight bore PTFE stopcock.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)