Merck
SYNF329100L
Synthware pear shaped flask
100 mL, joint: ST/NS 19/22
Synonym(e):
Synthware F329100L, pear shape glass flask
Größe auswählen
1 EA
24,70 €
24,70 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
24,70 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.51
24,70 €
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
Verbindung
joint: ST/NS19/22
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F329100L
Kapazität
100 mL
100 mL
Allgemeine Beschreibung
Heavy wall design.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)