Merck
SYNF321005
Synthware pear shaped flask
5 mL, joint: ST/NS 14/10
Synonym(e):
Synthware F321005, flask, pear shaped flask
Größe auswählen
1 EA
23,08 €
23,08 €
Listenpreis24,30 €Sparen Sie 5%
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
23,08 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.51
23,08 €
Listenpreis24,30 €Sparen Sie 5%
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
Verbindung
joint: ST/NS14/10
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F321005
Kapazität
5 mL
50 mL
5 mL
Allgemeine Beschreibung
Supplied with one compression cap, one Viton® O-ring and one PTFE –faced silicone rubber septum. For replacement caps, see RC112; for Viton® O-rings, see R014; for septa, see R1420.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)