Merck
SYNF221150
Synthware four neck round bottom flask with angled side necks
capacity 50 mL, center joint: ST/NS 14/20, side joint: ST/NS 14/20
Synonym(e):
Synthware F221150, 4-neck reaction flask
Größe auswählen
1 EA
83,22 €
83,22 €
Listenpreis87,60 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
83,22 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.51
83,22 €
Listenpreis87,60 €
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass flask
four-neck
round bottom
Verbindung
center joint: ST/NS14/20
side joint: ST/NS14/20
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F221150
Kapazität
50 mL
Allgemeine Beschreibung
Heavy wall design. All sizes are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)