Merck
SYNF150025
Synthware micro filter flask
stopper size #3, capacity 25 mL
Synonym(e):
Synthware F150025
Größe auswählen
1 EA
21,00 €
21,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
21,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.51
21,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
flat bottom flask
glass flask
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F150025
Kapazität
25 mL
Allgemeine Beschreibung
Top is tooled for a #2 neoprene filter adapter or #3 rubber stopper.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)