Merck
SYND351403
Synthware cow type graduated distillation receiver
joint: ST/NS 14/20
Synonym(e):
Synthware D351403, cow type distilling receiver
Größe auswählen
1 EA
141,00 €
141,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
141,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.51
141,00 €
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Hersteller/Markenname
D351403
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Synthware distillation cow receiver features a standard taper joint (14/20) and four tubes graduated from 0-3mL in 0.2mL subdivisions.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)