Wichtige Dokumente
MAB8150
Sigma-Aldrich
Anti-West-Nil-Virus-/Anti-Kunjin-Virus-Antikörper (Envelope, Klon 3.67G)
clone 3.67G, Chemicon®, from mouse
Größe auswählen
100 μG
462,00 €
462,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
462,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
462,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3.67G, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Spezifität
Spezifisch für das große Hüllprotein E des West-Nil-Virus/Kunjin-Virus. Das Kunjin-Virus (KUN) ist eng verwandt mit einigen Stämmen des West-Nil-Virus und wurde als Subtyp des West-Nil-Virus eingestuft.
Immunogen
Epitop: Envelope
Anwendung
Anti-West-Nil-Virus-/Anti-Kunjin-Virus-Antikörper (Envelope, Klon 3.67G) weist Werte des West-Nil-Virus/Kunjin-Virus nach und wurde für die Verwendung in ELISA, IF, WB und IH in Publikationen beschrieben und validiert.
Physikalische Form
Aufgereinigtes Immunglobulin in 0,02 M Phosphatpuffer, 0,25 M NaCl, pH-Wert 7,6 mit 0,1 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Kann bei 2 bis 8 °C in unverdünnten Aliquoten aufbewahrt werden.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Miguel A Martín-Acebes et al.
Journal of lipid research, 57(3), 422-432 (2016-01-15)
Flaviviruses, such as the dengue virus and the West Nile virus (WNV), are arthropod-borne viruses that represent a global health problem. The flavivirus lifecycle is intimately connected to cellular lipids. Among the lipids co-opted by flaviviruses, we have focused on
Himanshu Garg et al.
Journal of virology, 91(20) (2017-08-11)
Recent worldwide outbreaks of Zika virus (ZIKV) infection and the lack of an approved vaccine raise serious concerns regarding preparedness to combat this emerging virus. We used a virus-like particle (VLP)-based approach to develop a vaccine and a microneutralization assay
A recombinant novirhabdovirus presenting at the surface the E Glycoprotein from West Nile Virus (WNV) is immunogenic and provides partial protection against lethal WNV challenge in BALB/c mice.
Nzonza, A; Lecollinet, S; Chat, S; Lowenski, S; Merour, E; Biacchesi, S; Bremont, M
Testing null
Ana B Blázquez et al.
Frontiers in microbiology, 7, 296-296 (2016-03-26)
West Nile virus (WNV) is a mosquito-borne flavivirus maintained in a transmission cycle between mosquitoes and birds, but it can also infect other vertebrates, including humans, in which it can cause neuroinvasive diseases. To date, no licensed vaccine or therapy
Anthony J S Chua et al.
Virology journal, 10, 129-129 (2013-04-27)
CD16-RIgE is a chimeric human membrane glycoprotein consisting of the CD16 ectodomain fused to the transmembrane domain and cytoplasmic tail of the gamma chain of the high affinity receptor of IgE (RIgE). Coexpression of CD16-RIgE and HIV-1 Pr55Gag polyprotein precursor