Merck
SYNC362640C
Synthware chromatography column with PTFE stopcock and coarse frit
L 457 mm
Synonym(e):
Synthware C362640C, glass chromatograpy column
Größe auswählen
1 EA
130,00 €
130,00 €
Voraussichtliches Versanddatum13. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
130,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
130,00 €
Voraussichtliches Versanddatum13. April 2025
Qualität
for chromatography
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware C362640C
Länge
457 mm
Allgemeine Beschreibung
With reinforced beaded top, coarse porosity fritted disc to support column packing. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)