The manufacturer states that this column comes with a Teflon stopcock. Teflon is a rigid, more dense form of PTFE and would be considered sintered.
SYNC362630
Synthware™ chromatography column with PTFE stopcock
I.D. 20.0 mm, L 305 mm
Synonym(e):
Synthware C362630, glass chromatograpy column
Größe auswählen
103,00 €
Größe auswählen
About This Item
103,00 €
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware C362630
ID
20.0 mm
Länge
305 mm
Eignung
suitable for chromatography
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
-
What type of PTFE are you using? ePTFE or sPTFE. We need a high airflow?
1 Antwort-
Hilfreich?