Merck
SYNC361720
Synthware chromatography column with PTFE stopcock
I.D. 13.4 mm, L 203 mm
Synonym(e):
Synthware C361720, glass chromatograpy column
Größe auswählen
1 EA
87,40 €
87,40 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
87,40 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
87,40 €
Check Cart for Availability
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware C361720
ID
13.4 mm
Länge
203 mm
Eignung
suitable for chromatography
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
With reinforced beaded top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fragen
  1. What is the diameter of this SYNC361720 column?
    1 Antwort
    1. As listed on the product detail page under the title of this product, the inner diameter is 12.4 mm.
      Hilfreich?