Merck
SYNA282924
Synthware anti-splash adapter
100 mL, top joint: ST/NS 29/42, bottom joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
Synthware A282924, rotary evaporator adapter
Größe auswählen
1 EA
110,00 €
110,00 €
Versandbereit am25. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
110,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.51
110,00 €
Versandbereit am25. April 2025Details
Verbindung
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top29/42
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware A282924
Kapazität
100 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This design prevents possible contamination from rotary evaporator.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)