Merck
SYNA282414
Synthware anti-splash adapter
100 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 14/20
Synonym(e):
Synthware A282414, bump trap, rotary evaporator adapter
Größe auswählen
1 EA
103,00 €
103,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
103,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.51
103,00 €
Check Cart for Availability
Verbindung
bottom joint: ST/NS14/20
joint: ST/NS top24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware A282414
Kapazität
100 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This design prevents possible contamination from rotary evaporator.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)