Merck
SLW1624/10M
Pyrex® Test tubes, with rim, heavy wall
15 mL
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 1624/10M
Größe auswählen
100 EA
171,00 €
171,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 EA
171,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121700
NACRES:
NB.11
171,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
beaded neck neck
borosilicate glass tube
colorless tube
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
Push fit
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
SciLabware 1624/10M
AD × L
16 mm × 125 mm
Kapazität
15 mL
15 mL
Röhrchendurchm.
16 mm
Wandstärke
1.8 mm
Allgemeine Beschreibung
  • Conforms to ISO 4142
  • Test tubes with a heavy wall to provide extra mechanical strength
  • Pyrex borosilicate glass for high resistance to thermal shock and chemical attack
Robust construction reduces possibility of breakages:
  • Lower replacement costs
  • Improved user safety
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)