Merck
SLW1134/12
Pyrex® Erlenmeyer flask, narrow neck baffled
capacity 1,000 mL
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 1134/12
Größe auswählen
2 EA
136,00 €
136,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
136,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
136,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
bottom (Baffled)
Verbindung
Joints neck (43)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduated: no
without cap
baffled
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
SciLabware 1134/12
Höhe
222 mm
Grundkörper AD
129 mm
Kapazität
1,000 mL
Hals ID
43 mm
Fitting
narrow neck
Allgemeine Beschreibung
  • Ideal for use in preparation of cultures
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Exhibits 4 baffle indents to provide optimal and consistent agitation
  • Suitable for repeated autoclave cycles at 121 deg. C
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)