Merck
SLW1134/10
Pyrex® Erlenmeyer flask, narrow neck baffled
capacity 500 mL
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 1134/10
Größe auswählen
5 EA
136,00 €
136,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 EA
136,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
136,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Materialien
borosilicate glass
bottom (Baffled)
Verbindung
Joints neck (32)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduated: no
without cap
baffled
Verpackung
pack of 5 ea
Hersteller/Markenname
SciLabware 1134/10
Höhe
186 mm
Grundkörper AD
101 mm
Kapazität
500 mL
Hals ID
36 mm
Fitting
narrow neck
Allgemeine Beschreibung
  • Ideal for use in preparation of cultures
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Exhibits 4 baffle indents to provide optimal and consistent agitation
  • Suitable for repeated autoclave cycles at 121 deg. C
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)