Merck
SLW1070/36D
Pyrex® Boiling flask, flat bottom, narrow neck
6000 mL
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 1070/36D
Größe auswählen
1 EA
163,00 €
163,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
163,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
163,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
Pyrex flask
flat bottom
single-neck
Leistungsmerkmale
narrow neck
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
1070/36D
SciLabware
Höhe
340 mm
Grundkörperdurchm.
237 mm
Kapazität
6,000 mL
6000 mL
6000 mL
Hals ID
57 mm
Allgemeine Beschreibung
  • Complies with DIN ISO 1773
  • Flat base for standing on benches and hotplates etc.
  • Manufactured from Pyrex® glass for high resistance to thermal shock
  • Excellent chemical durability for contamination-free performance
  • With white enamel marking spot
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)