Wichtige Dokumente
30039
p-Cymol
analytical standard
Synonym(e):
1-Isopropyl-4-methyl-benzol, 4-Isopropyltoluol
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
4.62 (vs air)
Dampfdruck
1.5 mmHg ( 20 °C)
3.7 mmHg ( 37.7 °C)
Assay
≥99.5% (GC)
Selbstzündungstemp.
817 °F
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Expl.-Gr.
5.6 %
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.490 (lit.)
n20/D 1.491
bp
176-178 °C (lit.)
Dichte
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
CC(C)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H14/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-8H,1-3H3
InChIKey
HFPZCAJZSCWRBC-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
125.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
52 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis