Merck
SIBNC
Sigma-Aldrich
Boron Nitride on SiO2/Si Substrate
SIBNC
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
MA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
die layer thickness 300 nm SiO2
die layer thickness 36 nm boron nitride
Hersteller/Markenname
SIBNC
L × B
10 mm × 10 mm , coupon
die thickness
525 μm , silicon
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)