Merck
SIBN4W
Sigma-Aldrich
Boron Nitride on SiO2/Si Substrate
SIBN4W
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
MA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
die layer thickness 300 nm SiO2
die layer thickness 36 nm boron nitride
Hersteller/Markenname
SIBN4W
Durchmesser
4 in. , wafer
die thickness
525 μm , silicon
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)