Merck
R365432
1-NITRO-N'-[(1-NITRO-9,10-DIOXO-9,10-DIHYDRO-2-ANTHRACENYL)CARBONYL]-9,10-DIOXO-9,10-DIHYDRO-2-ANTHRACENECARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C30H14N4O10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
590.467
MDL-Nummer: