Merck
QBD11000
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-amido-dPEG ®4-TFP ester
Synonym(e):
Polyethylene glycol
Größe auswählen
100 MG
183,00 €
1000 MG
478,00 €
183,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
183,00 €
1000 MG
478,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C32H33F4NO8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
635.60
UNSPSC-Code:
51171641
NACRES:
NA.22
183,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>90%
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
Funktionelle Gruppe
Fmoc
amine
ester
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(NCCOCCOCCOCCOCCC(OC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F)=O)OCC2C(C=CC=C3)=C3C4=C2C=CC=C4
InChI
1S/C32H33F4NO8/c33-26-19-27(34)30(36)31(29(26)35)45-28(38)9-11-40-13-15-42-17-18-43-16-14-41-12-10-37-32(39)44-20-25-23-7-3-1-5-21(23)22-6-2-4-8-24(22)25/h1-8,19,25H,9-18,20H2,(H,37,39)
InChIKey
WHOLLFBFIYSCEW-UHFFFAOYSA-N
Leistungsmerkmale und Vorteile
Fmoc-N-amido-dPEG®4-TFP ester can be used to introduce a dPEG linker and TFP ester during peptide synthesis.
Rechtliche Hinweise
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)