Merck
NORS5600SQTZ8
Norell® Suprasil® NMR-Quartz-Röhrchen, 5 mm
frequency 600 MHz
Synonym(e):
NMR-Probenröhrchen, NMR-Röhrchen, Norell NMR-Röhrchen
About This Item
UNSPSC-Code:
41121705
NACRES:
SB.32
Materialien
colorless tube
Leistungsmerkmale
neck thread push fit
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Norell S-5-600-SQTZ-8
Parameter
600 MHz frequency
Länge
8 in.
Röhrchendurchm.
5 mm
Wandstärke
0.77 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Norell Suprasil EPR-Röhrchen werden für UV-katalysierte Reaktionen bei und oberhalb von 190 nm (90% T bei 190 nm) empfohlen. Sie bieten eine größere Reduktion von Hintergrundsignalen als natürlicher Quarz und kommen vor allem in Studien, in denen größere Signal-Empfindlichkeit benötigt wird, zum Einsatz. Suprasil EPR-Röhren sind auch für Bor-NMR-Spektroskopie (<0.01 ppm Bor) nützlich.
Rechtliche Hinweise
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.