Wichtige Dokumente
N29805
1,9-Nonanedithiol
95%
Synonym(e):
1,9-Dimercaptononan
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.4999 (lit.)
bp
284 °C (lit.)
Dichte
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
SCCCCCCCCCS
InChI
1S/C9H20S2/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11/h10-11H,1-9H2
InChIKey
GJRCLMJHPWCJEI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
215.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
102 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?