Merck
MT51350102
Mettler-Toledo Thiourea Cleaning solution
for the removal of silver sulfide contamination
Größe auswählen
250 ML
28,80 €
28,80 €
Versandbereit am24. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 ML
28,80 €
About This Item
UNSPSC-Code:
51191600
NACRES:
NB.79
28,80 €
Versandbereit am24. April 2025Details
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Mettler-Toledo 51350102
Volumen
250 mL
Allgemeine Beschreibung
Thiourea solution for cleaning junctions with silver sulfide contamination. Treatment until discoloration.
Piktogramme
Health hazardCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)