MT51343164
Mettler-Toledo InLab® Flex-micro pH electrode
cable size 1 m
Größe auswählen
502,00 €
Größe auswählen
About This Item
502,00 €
Empfohlene Produkte
Materialien
epoxy shaft
glass, U membrane
Beschreibung
Reference electrolyte 3 mol/L KCl
BNC connector
Reference system ARGENTHAL™, with Ag+ -trap
Hersteller/Markenname
Mettler-Toledo 51343164
Temperaturmessbereich
0-80 °C
L × Durchm.
180 mm × 6 mm
Kabelgröße
1 m
pH-Bereich
0-14
Allgemeine Beschreibung
Designed with a shaft diameter of just 6 mm the InLab® Flex-Micro is able to measure pH in test tubes and other small containers used in the laboratory. Thanks to its flexible shaft, breaking is not an issue anymore.
Combination design avoids use of separate reference and indicating electrodes.
- 6 mm diameter shaft
- Combination design
- Flexible shaft
- Fixed cable (1 m, BNC)
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)