Merck
M82906
Sigma-Aldrich
1-Methyl-2-Tetralon
technical grade, 90%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H12O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.21
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualität
technical grade
Assay
90%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.553 (lit.)
bp
261 °C (lit.)
Dichte
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1C(=O)CCc2ccccc12
InChI
1S/C11H12O/c1-8-10-5-3-2-4-9(10)6-7-11(8)12/h2-5,8H,6-7H2,1H3
InChIKey
VGZQKUJGVYFKBP-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves