526037
Cyclopentancarboxaldehyd
95%
Synonym(e):
Cyclopentanealdehyde, Cyclopentanecarbaldehyde, Cyclopentyl aldehyde, Cyclopentylformaldehyde, Formylcyclopentane
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Enthält
0.1% hydroquinone as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.4430 (lit.)
bp
140-141 °C (lit.)
Dichte
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]C(=O)C1CCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-5-6-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2
InChIKey
VELDYOPRLMJFIK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- D,L-trans-2-cyclopentylmethylene-1-nitroso-1-(2-hydroxycyclohexyl)hydrazine
- ethyl 5-cyclopentyl-5-hydroxy-2-pentenoate
- ethyl 3-cyclo entyl-3-hydroxy-2-vinylpropanoate
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
82.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
28.3 °C - closed cup