Merck
M46128
Sigma-Aldrich
2-Methylen-3-chinuclidinon -hydrochlorid Hydrat
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H11NO · HCl · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.64 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
263 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
O.Cl.C=C1N2CCC(CC2)C1=O
InChI
1S/C8H11NO.ClH.H2O/c1-6-8(10)7-2-4-9(6)5-3-7;;/h7H,1-5H2;1H;1H2
InChIKey
LQTODMPQFWEUFY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)