Merck
M34804
Sigma-Aldrich
Methyl-4-Chlorbutyrat
≥98%
Größe auswählen
100 G
58,30 €
58,30 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
58,30 €
About This Item
Lineare Formel:
ClCH2CH2CH2COOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.58
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
58,30 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.433 (lit.)
bp
175-176 °C (lit.)
Dichte
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)CCCCl
InChI
1S/C5H9ClO2/c1-8-5(7)3-2-4-6/h2-4H2,1H3
InChIKey
ZZUYIRISBMWFMV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
138.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
59 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)