Merck
C11049
Sigma-Aldrich
4-Chlor-4-oxobuttersäure-methylester
97%
Synonym(e):
Bernsteinsäure-monomethylesterchlorid, 3-(Carbomethoxy)-propionylchlorid, 3-(Chlorformyl)-propionsäure-methylester, 4-Chlor-4-oxo-buttersäure-methylester
Größe auswählen
5 G
36,80 €
25 G
125,00 €
100 G
241,00 €
36,80 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
36,80 €
25 G
125,00 €
100 G
241,00 €
About This Item
Lineare Formel:
CH3OCOCH2CH2COCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.56
Beilstein:
970397
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
36,80 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.44 (lit.)
bp
58-65 °C/3 mmHg (lit.)
Dichte
1.223 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)CCC(Cl)=O
InChI
1S/C5H7ClO3/c1-9-5(8)3-2-4(6)7/h2-3H2,1H3
InChIKey
SRXOJMOGPYFZKC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
165.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
74 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)