Merck
M17403
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-2-Nitroanilin
98%
Synonym(e):
1-Amino-4-methoxy-2-nitro-benzol, 2-Nitro-p-anisidin
About This Item
Lineare Formel:
CH3OC6H3(NO2)NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.15
Beilstein:
880318
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
123-126 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(N)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O3/c1-12-5-2-3-6(8)7(4-5)9(10)11/h2-4H,8H2,1H3
InChIKey
QFMJFXFXQAFGBO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Zielorgane
Respiratory Tract
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
896.0 °F
Flammpunkt (°C)
480 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)