Merck
M59602
Sigma-Aldrich
4-Methyl-2-nitro-anilin
98%
Synonym(e):
2-Nitro-p-toluidin, 4-Amino-3-nitro-toluol
Größe auswählen
100 G
50,40 €
50,40 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
50,40 €
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H3(NO2)NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.15
Beilstein:
879506
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
50,40 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
115-116 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(N)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-5-2-3-6(8)7(4-5)9(10)11/h2-4H,8H2,1H3
InChIKey
DLURHXYXQYMPLT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)