Merck
M13408
Sigma-Aldrich
2-Methoxyzimtsäure, vorwiegend trans
98%
About This Item
Lineare Formel:
CH3OC6H4CH=CHCO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.18
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
183-186 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccccc1\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C10H10O3/c1-13-9-5-3-2-4-8(9)6-7-10(11)12/h2-7H,1H3,(H,11,12)/b7-6+
InChIKey
FEGVSPGUHMGGBO-VOTSOKGWSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)