Merck
LGFN200
Sigma-Aldrich
Near-IR Fluorescent PLGA nanoparticles
200 nm average diameter
Größe auswählen
50 MG
487,00 €
487,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
487,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
487,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
Excitation/Emission: 780/820 nm
Excitation/Emission: 460/500 nm
Form
pellets
Durchschnittlicher Durchmesser
200 nm
Lagertemp.
-10 to -25°C
Allgemeine Beschreibung
Particles made of poly(D,L-lactide-co-glycolide) L/G ratio of 50/50, inherent viscosity of ~0.45 dL/g.To re-constitute:
  • Warm to ambient temperature
  • Add DI water or buffer to achieve desired concentration
  • Vortex and sonicate for 5 minutes to ensure particles are well suspended
Anwendung
Fluorescent PLGA particles for imaging and cell tracking in drug discovery. Particles can be used for fluorscent assays and drug delivery.
Rechtliche Hinweise
Product of Phosphorex, Inc.Degradex(RM) is a product of Phosphorex, Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.