Wichtige Dokumente
JKA3016
mPEG10K
average Mn 10,000, succinimidyl carboxymethyl ester, amine reactive
Synonym(e):
mPEG-Succinimidyl Carboxymethyl Ester, Polyethylene glycol
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
mPEG10K-Succinimidyl Carboxymethyl Ester, average Mn 10,000
Form
solid
Mol-Gew.
average Mn 10,000
Eignung der Reaktion
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: amine reactive
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: monofunctional
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)