Merck
H8803
Sigma-Aldrich
2,2,3,3,4,4-Hexafluoro-1,5-pentanediol
98%
About This Item
Lineare Formel:
HOCH2(CF2)3CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.09
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
bp
111.5 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
78-81 °C (lit.)
SMILES String
OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CO
InChI
1S/C5H6F6O2/c6-3(7,1-12)5(10,11)4(8,9)2-13/h12-13H,1-2H2
InChIKey
IELVMUPSWDZWSD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Used for the preparation of cyclic and acyclic polyfluorosiloxanes as precursors to per- and polyfluoroethers.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Inorganic Chemistry, 5463-5463 null
Inorganic Chemistry, 33, 415-415 (1994)