Merck
H55103
Sigma-Aldrich
2′-Hydroxypropiophenon
97%
Synonym(e):
2-(Propionyl)-phenol
Größe auswählen
25 G
47,74 €
47,74 €
Listenpreis68,20 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am15. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
47,74 €
About This Item
Lineare Formel:
HOC6H4COC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.17
Beilstein:
1860264
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
47,74 €
Listenpreis68,20 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am15. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.548 (lit.)
bp
115 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-8(10)7-5-3-4-6-9(7)11/h3-6,11H,2H2,1H3
InChIKey
KDUWXMIHHIVXER-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)