Wichtige Dokumente
H5308
Hexachlor-2-Propanon
99%
Synonym(e):
Hexachloraceton
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.511 (lit.)
bp
66-70 °C/6 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−6-−2 °C (lit.)
Dichte
1.743 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClC(Cl)(Cl)C(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C3Cl6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9
InChIKey
DOJXGHGHTWFZHK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?