Dokumente
8.08504
Sigma-Aldrich
Pentanal
for synthesis
Synonym(e):
Pentanal, Valeraldehyde, Amylaldehyde
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)3CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352114
EG-Index-Nummer:
203-784-4
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
36 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
205 °C
Wirksamkeit
3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
4850 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
1.7-6.8 % (v/v)
mp (Schmelzpunkt)
-91 °C
Übergangstemp.
flash point 7 °C
Löslichkeit
11.7 g/L
Dichte
0.81 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C5H10O/c1-2-3-4-5-6/h5H,2-4H2,1H3
InChIKey
HGBOYTHUEUWSSQ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.808 - 0.815
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
44.6 °F
Flammpunkt (°C)
7 °C