Merck
GF99418898
Silver-copper alloy, Ag72Cu28
powder, 45micron max. particle size, 100g
Synonym(e):
AG066015
Größe auswählen
1 EA
715,00 €
715,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
715,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
715,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder (alloy pre-cursor)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 994-188-98
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
45 μm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)